Chcete se opět přihlásit?
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Antibiotika a antimykotika
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   For the treatment of Mycoplasma infected cells.
Katalogové číslo: (A8360.0010)
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   For the treatment of Mycoplasma-infected cells.
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Katalogové číslo: (A8366.0002)
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   For the treatment of Mycoplasma infected cells.
Měrná jednotka:  1 * 2 KIT
Katalogové číslo: (A9019.0025)
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   Lyophilised PCR mix for the detection of mycoplasma in cell culture by Real-Time/qPCR.
Měrná jednotka:  1 * 25 Tests
Katalogové číslo: (ICNA093050044)
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Mycoplasma removal agent (MRA) is an effective solution for the problem of mycoplasma contamination in cell cultures.
Měrná jednotka:  1 * 5 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5