Tisk…
Hledali jste: Základní materiály pro mikrobiologii
16  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The ingredients used to prepare culture media are very important, because ultimately the results depend on the quality of these compounds. Raw materia...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR® is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for molecular biology, life sciences, proteomics, clinical and histology...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Yeast Nitrogen Base (YNB) is a base medium for preparation of minimal and synthetic defined yeast media.
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Bile salts, 250 g
Katalogové číslo: (LIOF612201)
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Proteose peptone, 500 g
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Casamino acids is supplemented to microbiological growth media.
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Components of many microbiological growth media.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Yeast extract, 500 g
Katalogové číslo: (USBIC2080)
Dodavatel: US Biological
Popis: Casamino acids, molecularbiology grade, 500 g
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for ...
Katalogové číslo: (ICNA0210330401)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Yeast Hydrolysate Enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
Měrná jednotka: 1 * 0,45 kg
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Soluble in water (100 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Yeast hydrolysate enzymatic is an autolyzed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Beef extract is a water soluble powder, standardized for use in microbiological media.
Dodavatel: Merck
Popis: Casein hydrolysate, 500 g
Dodavatel: Merck
Popis: Merck products offer high quality for applications in the microbiology field.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom