Tisk…
Hledali jste: Mikrobiologické přísady a doplňky
26  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These standard supplements can be used with several culture media to prepare the complete culture media for your specific purpose. Most of these suppl...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Perfringens (TSC) supplement, Aplikace: Clostridium perfringens, Freeze-dried
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Coagulase Plasma lyophilised 5Ml, Aplikace: Blood / Serum
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Listeria Fraser supplement, Aplikace: Additive
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Yeast autolysate supplement, Aplikace: Yeast, Freeze-dried
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Horse Serum, Aplikace: Blood/Serum, Freeze-dried
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Dehydrated infusion of potato. Plant tissue culture tested.
Dodavatel: BALIS
Popis: Additive for Cereus selective agar base acc. to Mossel.
Dodavatel: US Biological
Popis: Gelidium based Drosophila agar is an inexpensive growth medium especially suited to the growth and nutrient requirements of Drosophila w...
Katalogové číslo: (MDTC25-023-CI)
Dodavatel: Corning
Popis: Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCD...
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (USBID9540-05)
Dodavatel: US Biological
Popis: Drop-out mixes are used as a supplement to Drop-out base for making synthetic, complete media formulations in accordance with methods in yeast genetic...
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Katalogové číslo: (MDTC25-022-CI)
Dodavatel: Corning
Popis: Trace Elements B Solution has the same composition as Cleveland's Trace Element I.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Soy hydrolysate is an enzymatic (papain) digest of soybean meal. It is a plant source peptone. Soy hydrolysate is useful in media where high clarity i...
Dodavatel: Merck
Popis: The isolation of microorganisms often requires the use of selective media. The use of freeze-dried supplements ensures an optimal and standardised med...
Dodavatel: Merck
Popis: Chromocult® Listeria agar enrichment supplement, Aplikace: Listeria
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom