Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Média připravená v láhvích
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK. (V rámci rozbalovací nabídky lze najednou vybírat více kritérií)
SearchResultCount:"35"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Kultivační média připravená přímo k použití pro požadavky mikrobiologických testů v potravinářském průmyslu, kontrole kvality vody a životního prostře...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Ověření práce při aseptických podmínkách by mělo rovněž zahrnovat simulační test s použitím média s živnou půdou, jinak také známý jako test plnění ne...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   FTM (fluid thioglycollate medium) + TW 80 1%, Náplň: 160 ml, Velikost: 200 ml, Standard: -, Aplikace: Anaerobs
Katalogové číslo: (J833-1L)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   LB Broth, liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant protein...
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Katalogové číslo: (1B1494-1L)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Terrific broth medium containing high levels of tryptone and yeast extract necessary for high density of cells to increase plasmid yield. Terrific bro...
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Katalogové číslo: (1B1493-1L)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% yeast extract, 2% peptone, and 2% D-glucose.
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Fermentation PTM1, trace salts, high purity grade, Náplň: 500 ml, Aplikace: Additive
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   LB broth, modified, Náplň: 1000 ml, Aplikace: E.coli
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 35
  1  2  3  4  5  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT