Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
media-pripravena-v-petriho-miskach
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"15"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Dostupné jako misky s průměrem 90 mm vyhovujícím standardům. Jako neutralizační činidla jsou použita TLHTh (Tween, lecitin, histidin, thiosulfát). Bal...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Kultivační média vhodná pro široké použití v mikrobiologii. Speciální balení má mnoho výhod - silná a velká ochrana produktu během přepravy a skladová...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Plate, 90 mm, TSA tryptic soy agar , Aplikace: Bacteria, general, Standard: -, Náplň: 21 ml
Katalogové číslo: (22.23.136)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Plate, 90 mm, Bile Aesculin azide agar, Aplikace: Enterococci, Standard: -
Měrná jednotka:  1 * 3 KS
Dodavatel:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis:   The product range includes a full line of pre-poured 90 mm or 150 mm Petri dishes for a wide range of different applications, such as enumeration, iso...
Dodavatel:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Dodavatel:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring. 90 mm LI (Long Incubation) plates for the determination of the total cell...
Dodavatel:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis:   Culture media based on Casein soy bean digest or Sabouraud dextrose are recommended for the microbial enumeration tests.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 15
  1  2  Další