Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "media-pripravena-v-saccich-praskova"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"16"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   MediaBags are filled with pre-weighed granulated media in a double bagged bag and irradiated. Add sterile water under aseptic conditions.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Každý sáček obsahuje předem odvážené množství granulovaného kultivačního média v dvojitém sáčku, který je ozářen. V době, kdy je potřeba médium použít...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Sáčky s kultivačními médii typu W jsou složené sáčky, které nejsou opatřené konektorem pro připojení filtrační jednotky.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Sáčky s kultivačními médii typu T (tube bag) jsou naplněny předváženým množstvím granulovaného kultivačního média. K přívodní trubičce sáčku asepticky...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   MediaBag, BPW, 1530 g, Media-Bag™, Aplikace: Enrichment, non selective, Určeno pro: 60000 ml
Katalogové číslo: (N526-5PK)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Convenient, pre-mixed powder, animal-free LB media is a general purpose media for the growth of non-fastidious microorganisms.
Měrná jednotka:  1 * 1 MJ
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   For the preliminary, non-selective enrichment of bacteria, particularly of pathogenic Enterobacteriaceae, from foodstuffs and other materials. This cu...
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 16
  1  2  Další