Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "fixativa-barvici"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Q Path Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after s...
Katalogové číslo: (H112-30ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   HistoChoice® Tissue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution to on-site tissue collection and transport. The wide mouth, pre-labeled...
Měrná jednotka:  1 * 30 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   HistoChoice® clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Katalogové číslo: (00656746.)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   The fixative combines the coagulant qualities of alcohol to enable a better fixation of nuclear and cytoplasmic elements. The erythrocytes are lysed a...
Měrná jednotka:  1 * 5 l
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Fixation, conservation and transport of cytology specimens.
Katalogové číslo: (1.03981.1000)
Dodavatel:  Merck
Popis:   M-FIX® is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou stain...
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 6  z 6