Tisk…
Železo, powder
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10411.30EA 725 CZK
A10411.30 A10411.0I A10411.0B
Železo, powder
Železo
Vzorec: Fe
MW: 55,85 g/mol
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1536 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III