Tisk…
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Dodavatel: REAGECON
REGEEFS35EA 3520 CZK
REGEEFS35 REGEEFS3
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74,55 g/mol
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8