Tisk…
Monolinuron (N-(4-Chlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15310000EA 1790 CZK
EHERC15310000
Monolinuron (N-(4-Chlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea)
Monolinuron (N-(4-Chlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea)
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00055264
CAS číslo: 1746-81-2
EINECS: 217-129-5