Tisk…
Brýle bezpečnostní, Fuel X2
Dodavatel: 3M
MMMAFUELX20EA 475 CZK
MMMAFUELX20
Brýle bezpečnostní, Fuel X2
Brýle ochranné "Fuel“ kombinují pohodlí a styl.
  • nastavitelná gumová páska
  • měkký, individuálně nastavitelný nosní můstek
Hmotnost: 29 g
Certifikace: EN 166 5-3.1 1 FT; EN 170; EN 172
Informace o dodávce: Pouzdro s mikrovláknem pro uložení a čištění brýlí.