Tisk…
Předfiltr, Overspray Guard 400
Dodavatel: 3M
MMMA400EA 0 CZK
MMMA400
Předfiltr, Overspray Guard 400
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Filtry pro masky
Předfiltr chrání a prodlužuje životnost protiprachových filtrů a filtrů proti částicím ochranných masek nebo respirátorů 3M ™ řady 4000 o 70%.
Vhodné pro práci při vysokých koncentracích znečišťujících látek, jako jsou nátěrové a dokončovací procesy v lakovnách a v automobilovém průmyslu.