Tisk…
Svářečská přilba, Speedglas™ 9100
Dodavatel: 3M
Speedglas™
111-1632EA 21820 CZK
111-1632
Svářečská přilba, Speedglas™ 9100
Štíty obličejové
Tato svářečská přilba chrání oči a obličej před radiací, teplem a jiskrami, zatímco zajišťuje dobrý přehled o práci. Samozatmívací svařovací čočky 9100XX jsou vybaveny pokročilou technologií TST (TIG Sensor Technology), která dokáže detekovat oblouk až do nejběžněji se vyskytujícího 1 ampéru. Hlavová postroj poskytuje více kombinací nastavení, takže uživatelé mohou přizpůsobit přilbu tak, aby vyhovovala jejich osobním preferencím a komfortnímu nastavení. Optimalizované pro lepení, technologie sváření, MIG, TIG s nastavením řezu, broušení, přibíjení, riziko skrytého oblouku a venkovní nastavení.
  • svařovací čočky 9100XX s vynikajícím optickým výkonem pro maximální rozhled
  • výdechové ventily odvádějí vámi vydechovaný vzduch a snižují pravděpodobnost zamlžení svařovací čočky
  • lepší zakrytí uší a strany krku
  • SideWindows: se zatemněním č. 5 máte rozšířené zorné pole
  • držák zvětšovacích čoček zajišťuje přesné umístění
  • hlavová postroj nabízí:
  • hlavová postroj je vhodná pro velikosti hlavy 500 až 640 mm
  • dva nastavitelné korunkové popruhy rozdělují váhu pro lepší stabilitu a rovnováhu
  • hladká ráčna pro přesné utahování s otočným, samočinným zadním páskem
  • hladký šroub pro pozice nahoru/dolu lze uzamknout v pozici nahoře - světlo posune přilbu zpět dolu
  • ve zvýšené poloze, vysoký bod přilby Speedglas 9100 je poměrně nižší než u ostatních řešení postrojů, což znamená, že je blíže k hlavě a poskytuje vynikající rovnováhu
Certifikace: EN 175:B, EN 379, EN 166:BT