Tisk…
Inkubátory malé, B28
Dodavatel: Binder
390-6032EA 35730 CZK
390-6032 390-6033
Inkubátory malé, B28
Inkubátory Inkubátory kompaktní stolní
Biologický inkubátor s mechanicko-hydraulickým ovládáním poskytuje přesné a spolehlivé podmínky pro inkubaci. Nejvhodnější teplotní nastevení je při 37°C. Skříň inkubátoru je vyrobena z galvanizované oceli s úpravou proti korozi, mechanicko-hydraulický termostat s analogovým teploměrem.
  • může být objednán s nezávislým tepelným jištěním 1. třídy, které v případě selhání všech ostatních kontrolních prvků zastaví ohřev při teplotě 10°C nad maximální teplotou inkubátoru
  • stabilní a skladné zařízení
  • vnitřní skleněné dveře
Informace o dodávce: se dvěma pochromovanými policemi.