Tisk…
Cinnamoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIALC81101-500GEA 4060 CZK
SIALC81101-500G SIALC81101-100G SIALC81101-5G
Cinnamoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cinnamoyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClO
MW: 166,6043 g/mol
MDL Number: MFCD00000732
CAS číslo: 102-92-1
EINECS: 203-065-5