N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Dodavatel: G Bioscienes
DG059EA
14650
CZK
DG059
DG058
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Vzorec:
C₁₉H₄₁NO₃S MW: 363,5988 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036910 CAS číslo: 14933-09-6 EINECS: 239-003-9 |