Tisk…
Hledali jste: HPLC sorbenty
59  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX slouží jako pryskyřice pro silnou kationtovou výměnu s vylepš...
Dodavatel: Avantor
Popis: Náplně kolon na bázi silikagelu s vysokou účinností purifikace silně hydrofilních peptidů a proteinů, založené na hydrofobních vlastnostech a tvaru mo...
Dodavatel: Avantor
Popis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Cyano (CN) silica irregular 40 µm, 60 Å Prep LC sorbent packing media, adsorption, 100 g in poly container
Dodavatel: Avantor
Popis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Dodavatel: Avantor
Popis: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Dodavatel: Avantor
Popis: These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Dodavatel: Avantor
Popis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Katalogové číslo: (7199-00)
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Ethyl (C₂), BAKERBOND®, 40 µm, 60 Å
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Katalogové číslo: (7530-00)
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Objemové fázové médium styren divinylbenzen (SBD 1)
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Dodavatel: Avantor
Popis: Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx slouží jako pryskyřice pro slabou kationtovou výměnu s vylepš...
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Médium na bázi silikagelu pro obrácenou fázi, 15 µm, 300 Å
Katalogové číslo: (7291-01)
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Hi-propyl (C₃), BAKERBOND®, 5 µm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Avantor
Popis: Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI slouží jako pryskyřice pro slabou aniontovou výměnu s vylepše...
Dodavatel: Avantor
Popis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Dodavatel: Avantor
Popis: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a strong anion exchange resin with improved selectiv...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom