Ubrousky Vertex® jsou nejčistší, nejdůsledněji a nejpřísněji testované ubrousky do čistých prostor.
Ubrousky z mikrovlákna: Ubrousky ze 100% polyesterového dvojitého úpletu mikrovlákna, vyrobené v Americe postupem Vertex® od Texwipe. Mikrovláknitá příze má 4 násobek vláken a dvakrát více plochy povrchu ve svazku příze v porovnání se standardními polyesterovými ubrousky, které zvyšují účinnost stírání a zajišťují jejich jemnost. Ubrousek nezanechává vrstvu bariéry a je schopna zachytit více částic ve svazku vláken.
Balení: Packaging: Manufactured and tripple bagged in an ISO Class 3 environment with a small physical footprint.
Barva: Bílá
Balení: Vyrobeny a trojitě baleny v ISO třídě 3 prostředí s malou fyzickou stopou.
Upozornení: Přesné údaje při zveřejnění, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.