Tisk…
Hledali jste: Pufry chromatografické
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (HPLCP01006.)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Regenerating F, Li
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Triethylammonium bicarbonate buffers are volatile buffer for HPLC.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Ammonia buffer
Katalogové číslo: (11-0034-00)
Dodavatel: Cytiva
Popis: His Buffer Kit contains carefully prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of histidine-tagged proteins according to recommended...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: Merck
Popis: 1M Buffer, also for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Katalogové číslo: (89273-100ML)
Dodavatel: Merck
Popis: Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Merck
Popis: Buffer for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom