Tisk…
Hledali jste: Standardy turbidimetrické
30  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: All turbidity standard solutions are Certified Reference Materials.
Katalogové číslo: (84209.600)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Turbidity standards in kit form or alternatively as formazine stock solutions which allows users to create their own defined standards.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: These McFarland equivalence turbidity standard is packed in plastic case with a visual comparision card. Tube size of 15×103 mm.
Katalogové číslo: (708-0006)
Dodavatel: Hach
Popis: Standard turbidimetrické, Stablcal® stabilized formazine standard, 4000 NTU, Typ: Formazine, 5× 100 ml
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: Hach
Popis: Stablcal® calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazin tu...
Dodavatel: Hach
Popis: Stablcal Stabilised Formazin Turbidity Standards are true formazin dilutions developed for use in any turbidimeter.
Dodavatel: Hach
Popis: Gelex secondary standards kit for 2100P and 2100Q series portable turbidimeters (includes 1 sealed vial each for 0 to 10 NTU, 10 to 100 NTU, 100 to 10...
Dodavatel: Hach
Popis: Turbidimetrické standardy Stablcal® pro všechny turbidimetry. Pro účely kalibrace je akceptována norma USEPA. Stabilizované formazínové turbidimetrick...
Dodavatel: Hach
Popis: Standard turbidimetrické, Stablcal® Turbidity Standards Calibration Kit, <0,1 NTU, 3 NTU, 6 NTU, 18 NTU, 30 NTU, Typ: Formazine, 5× ampoules
Dodavatel: Hach
Popis: Standard turbidimetrické, Souprava kalibrační: Stabcal® , < 0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU, Typ: Formazin, 5× 500 ml
Katalogové číslo: (HACHLCW813)
Dodavatel: Hach
Popis: Standard turbidimetrické, 4000 FNU, Glass bottle
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (HACH2714600)
Dodavatel: Hach
Popis: StablCal verification kit containing 0.10 NTU, 0.30 NTU, 0.50 NTU, 1.0 NTU standards (100 mL each), sililcone oil, oiling cloth and instructions is us...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: Standard turbidimetrické, Primary Turbidity Standards Kit, SDVB, 0 NTU, 1 NTU, 10 NTU, 100 NTU, 1000 NTU, Typ: Polymer suspension, 5 vials
Dodavatel: REAGECON
Popis: Turbidity standards for ratio and non-ratio instruments composed of suspended polymer microspheres.
Dodavatel: Merck
Popis: Standard turbidimetrické, Turbidity calibration standard, formazin, 50 NTU, Typ: Formazine
Dodavatel: REAGECON
Popis: Turbidity standards for ratio and non-ratio instruments composed of suspended polymer microspheres.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom