Tisk…
Hledali jste: Kity pro environmentální testy
639  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"639"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (85439.601)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (85706.601)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Semi-quantitative test strips for the determination of molybdenum.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Test kit, DPD No3 -Celkový chlór, VWR®, Rozsah: 0,01 - 6 mg/l
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Činidla VWR® Powder Pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační ...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Činidla VWR® Powder Pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační ...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Činidla VWR® Powder Pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační ...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Činidla VWR® powder pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační ...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Činidla VWR® powder pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační ...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Činidla VWR® powder pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační ...
Katalogové číslo: (85696.601)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Semi-quantitative test strips for the determination of copper.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (85710.601)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Semi-quantitative test strips for the determination of arsenic.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Činidla VWR® powder pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační ...
Katalogové číslo: (160232E)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Indicator tablets for determination of water hardness by titration with EDTA.
Měrná jednotka: 1 * 100 Tablet
Katalogové číslo: (85703.601)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Semi-quantitative test strips for the determination of cyanide.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (85702.601)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Semi-quantitative test strips for the determination of ammonium.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Činidla VWR® powder pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 639
no targeter for Bottom