Tisk…
Hledali jste: Mikrobiologické testovací systémy
75  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Microbiological laboratories need a simple procedure to maintain important microorganisms rather than repetitive sub-culturing, which results in conta...
Katalogové číslo: (941970ZA)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
Měrná jednotka: 1 * 30 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Katalogové číslo: (942152ZF)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
Měrná jednotka: 1 * 50 Tests
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Antibiotic Tests, Ketoconazole Kca 10 µg
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliab...
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: RapID™ Systems are a complete line of cost-effective manual identification panels for a broad spectrum of microorganisms. RapID™ panels offer easy, on...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Antibiotic Tests, Whatman™, Disky pro testování citlivosti k anitbiotikům, Ø 9 mm
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Enzymatic Tests, Microbact™ Reagent VP II
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of Bordetella cultures by rapid slide agglutination test.
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: EnteroPluri Test is a 12-sector system containing special culture media that permits identification of the Enterobacteriaceae and other gram ne...
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Place antimicrobial susceptibility disks onto your media of choice when carrying out manual Antimicrobial Susceptibility Testing methods using a self-...
Katalogové číslo: (WAKFCSE4037-5006)
Dodavatel: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Popis: The Control Standard Endotoxin (CSE) is a lyophilised product composed of a 500 ng vial of endotoxin, purified from E. coli UKT-B strain that s...
Měrná jednotka: 1 * 3.000 Ng
New Product
Dodavatel: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Popis: The PYROSTAR™ ES-F series of reagents represent our uniquely endotoxin specific line of Limulus Amebocyte Lysate products, which are formulated to be ...
New Product
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: 25 discs/vial.
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Used as a screening test prior to serological grouping.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom