Tisk…
Hledali jste: Antibiotické Testy
10  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliab...
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: 25 discs/vial.
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Used as a screening test prior to serological grouping.
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Antibiotic Tests, Ticarcillin Tc 75 µg
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Multodisc with eight antimicrobial agents on a ring.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Antibiotic Tests, Whatman™, Disky pro testování citlivosti k anitbiotikům, Ø 9 mm
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Place antimicrobial susceptibility disks onto your media of choice when carrying out manual Antimicrobial Susceptibility Testing methods using a self-...
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: These products are used in testing the resistance of pathogens to antibiotics. For this test the filter paper sections can be impregnated with the ant...
Katalogové číslo: (1.10649.0001)
Dodavatel: Merck
Popis: Bacillus subtilis (BGA) spore suspension is used with the culture media test agar pH 6.0 for the inhibitor test Cat. No. 1.10663.0500 and test ...
Měrná jednotka: 1 * 15 Ampoul
Katalogové číslo: (1.11499.0001)
Dodavatel: Merck
Popis: For the antibiotic sulphonamide residue test according to Kundrat. The Geobacillus stearothermophilus spore suspension is used in conjunction w...
Měrná jednotka: 1 * 5 Ampoul
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom