Tisk…
Hledali jste: Enzymatické testy
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (941970ZA)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
Měrná jednotka: 1 * 30 mL
Katalogové číslo: (942152ZF)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
Měrná jednotka: 1 * 50 Tests
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: RapID™ Systems are a complete line of cost-effective manual identification panels for a broad spectrum of microorganisms. RapID™ panels offer easy, on...
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Enzymatic Tests, Microbact™ Staph 12S
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: EnteroPluri Test is a 12-sector system containing special culture media that permits identification of the Enterobacteriaceae and other gram ne...
Katalogové číslo: (OXOIMB1131A)
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteria...
Měrná jednotka: 1 * 40 Tests
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: The Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) is a rapid colorimetric test for the determination of biochemical activity in microorganisms. I...
Katalogové číslo: (OXOIR38191)
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Enzymatic Tests, Pathotec CO strips
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: Hach
Popis: The patented biological activity tests (BART) provides a simple way to detect specific groups of bacteria and algae in the water before their excessiv...
Katalogové číslo: (APPC416444.2326)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Plastic sticks used for the easy and rapid detection of the cytochrome oxidase enzyme in microbiological diagnosis. Oxidase sticks have a much higher ...
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: Merck
Popis: The presence or absence of enzyme activity is a taxonomic property of microorganisms and can be used for their differentiation or identification.
Katalogové číslo: (HIMER008-100ML)
Dodavatel: HIMEDIA
Popis: Enzymatic Tests, Kovacs Indol reagent
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom