Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
kjeldahl-tablety-a-reagenice
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/55/18989455.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 Tablet
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Obsah: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
Dodavatel:  Merck
Popis:   In addition to the traditional 5 g Kjeldahl tablets, which are added as catalysts to the digestion mixture, Merck Millipore can offer the 3,5 g tablet...
Dodavatel:  THOMPSON & CAPPER
Popis:   Kjeldahl catalyst reagents in a convenient tablet form with a range of tablets to suit general and specific applications.
Dodavatel:  Merck
Popis:   Boiling chips granules ~ 2 - 8 mm
Katalogové číslo: (SAFF31831-250EA)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Kjeldahl catalyst acc. to Missouri
Měrná jednotka:  1 * 250 KS
Katalogové číslo: (GERH12-0326)
Dodavatel:  GERHARDT
Popis:   Tableta Kjeldahlova, 3.5G K2SO4+0.0035G Se 1 * 1.000 KS
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další