Chcete se opět přihlásit?
Sleeves for conical ground joints
Dodavatel: COWIE
Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Sleeves have a wall thickness of about 0.05mm are inert
  • Usable to 280˚C
  • Withstand low to medium vacuum
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Pro NZ Bal. VWR katalogové číslo Množství
71/60 1 COWI019.070
10/30 1 COWI019.010 Blocked
12/30 1 COWI019.012 Blocked
14/20 1 COWI019.014.1
14/35 1 COWI019.014 Blocked
19/22 1 COWI019.019.1
19/38 1 COWI019.019 Blocked
24/40 1 COWI019.024 Blocked
29/42 1 COWI019.029 Blocked
34/45 1 COWI019.034 Blocked
40/50 1 COWI019.040 Blocked
45/50 1 COWI019.045 Blocked
50/50 1 COWI019.050 Blocked
55/50 1 COWI019.055 Blocked
60/50 1 COWI019.060 Blocked
7/25 1 COWI019.007 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT