Tisk…
Hledali jste: Skladování chemikálií
24  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: asecos
Popis: Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Dodavatel: asecos
Popis: This sump pallets are made of PE with varied capacities from 60 to 400 L.
Dodavatel: asecos
Popis: Steel, transportable.
Dodavatel: asecos
Popis: Blue polyethylene sump pallet with 1100 L capacity for the storage of IBC.
Dodavatel: asecos
Popis: Polyethylene sumppallet with 1000 litres capacity for the storage of IBC.
Dodavatel: asecos
Popis: Painted or galvanised steel.
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: The sumps are applicable for the storage of environmentally hazardous substances.
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: These sump pallets offer protection and a clean environment, through high resistance against acids and lyes and are used for the storage of caustic, f...
Dodavatel: NEW PIG
Popis: These poly drip decks capture drips from containers and drums before they cause slip-and-fall hazards. These decks keep leaky drums and containers fro...
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: A robust design made of 55% recycled polyethylene features convenient rolltop doors to allow access from front or rear.
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be ...
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
Katalogové číslo: (CEMG8674)
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: This filling station is suitable as a storage and filling station for two 200 L barrels and with additional drum pallet for four 200 L drums.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: These sumps are manufactured from high quality polyethylene (HD-LMD).
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Made up of 90% recycled polyethylene.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom