Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Obálky kryogenní"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Třídit podle:
Dodavatel:  TENAK A/S
Popis:   Bloodbag envelope, Lepenka, Bílá, Objem: 750 ml, Š×H×V: 275×135×17 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 1  z 1