Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Hadičky pro termostaty"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Tubing for circulator, VWR®, Délka: 1000 mm, Ø vnitř.: 6,3 mm, Teflon®-lined Tubing, 1/4" (6,3 mm), stainless steel overbraid with 1/4" NPT quick connects
Katalogové číslo: (462-0300)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Fluoroelastomer, black.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required)
Dodavatel:  JULABO GmbH
Popis:   Tubing for circulator, Viton® tubing, working temperature -35 to +200 °C, Ø vnitř.: 8 mm
Dodavatel:  JULABO GmbH
Popis:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Dodavatel:  JULABO GmbH
Popis:   Working temperature -40 to +120 °C.
Dodavatel:  LAUDA
Popis:   Insulation tubing for increased insulation.
Dodavatel:  LAUDA
Popis:   This insulated tubing is used with thermostats.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 17
  1  2  3  Další