Tisk…
Komory klimatické, KBF, KBF P a KBF LQC
Dodavatel: Binder
BIND9020-0327 BIND9020-0325 BIND9020-0323 BIND9020-0321
Komory klimatické, KBF, KBF P a KBF LQC
Komory testovací Komory klimatické
Řada KBF je vhodná pro spolehlivé stabilizační testy, při kterých je důležité přesně udržovat nastavené klimatické podmínky. Komory se vyznačují výbornou stabilitou teploty a vlhkosti. Mají zásobníky s velikým objemem a je možné je dovybavit širokou řadou volitelného příslušenství a funkcí. Programy a způsoby dokumenace splňují požadavky dle ICH, FDA, GMP a GLP. Při používání systému čištění vody BINDER PURE AQUA SERVICE (volitelné příslušenství) lze jednotku provozovat při napojení na vodovodní řád, jinak je nutné používat demineralizovanou, deionizovanou, destilovanou nebo ultračistou vodou.
  • elektronická regulace úrovně vlhkosti prostřednictvím kapacitního senzoru
  • ekologické chladivo R134a
  • vhodné pro stabilizační testy dle ICH, Q1A (R2)
  • osvětlení pro stabilizační testy dle nařízení ICH, Q1B, 2
  • elektronicky řízený systém předehřívací komory APT.line™ a systém chlazení zaručuje přesnost teplot a reprodukovatelné výsledky
Jednotky mají vnitřní skleněné dveře s hladkým povrchem a těsněním, vlevo umístěnou průchodku se silikonovou zátkou s průměrem 30 mm, MCS regulátor s barevným LCD displejem a s možností uložit 25 programů, každý se 100 úseky (max. kapacita regulátoru je 500 programových úseků). Zabudovaný elektronický záznamník grafu, řada možností grafického zobrazení parametrů provozu a hodiny reálného času. Mikroprocesorově řízená úroveň vlhkosti v rozsahu 10 - 80% RH, přesnost udržování vlhkosti je ±1,5% RH. Všechny jednotky mají nezávislý teplotní jistič 3.1 třídy s vizuálním a akustickým alarmem, který chrání vzorky a inkubátor. Součástí je kompletní sada pro bezpečné připojení k zásobování vodou i k odpadu.
KBF - pro přesnou simulaci konstantních klimatických podmínek.
KBF P - osvětlení splňuje požadavky ICH, vhodné řešení pro fotostabilizační testy.
KBF LQC - osvětlení dle ICH, s patentovaným systémem měření světla Light Quantum Control (LQC).
Informace o dodávce: se dvěma ocelovými rošty (KBF P 720 a KBF LQC 720 mají tři) a zkušebním certifikátem Binder, s ethernetovým rozhraním pro komunikační software APT-COM™ (volitelný). Kolečka pro jednotky s objemem 240 litrů a větší. Rozhraní RS422 je volitelné příslušenství. Možnost kalibrace a validace, pro více informací kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti Avantor.