Tisk…
Hledali jste: Sada na ochranu proti pádu
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: The Rollgliss R350 system provides efficient hauling, but more importantly, very controlled lowering (a finger and thumb are all that is required to h...
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Protecta® Cabloc® Vertical Lifeline System consists of an 8 mm cable which is terminated at the top by a cable ferrule and cable clamps at the bottom.
Katalogové číslo: (113-1271)
Dodavatel: HONEYWELL SAFETY
Popis: Fall protection kit contains:
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (139-0234)
Dodavatel: HONEYWELL SAFETY
Popis: Safety kit for maintenance work at industrial plants, tasks on antennae and construction sites.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom