Tisk…
Hledali jste: Zachycovače pádu
27  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (MMMA3504426)
Dodavatel: 3M
Popis: Anchorage connectors are built from top quality materials guaranteeing high strength and durability to stand up to the toughest environments. Anchorag...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Sealed-Blok™ family has the most comprehensive line of sealed SRLs in the industry and decades of proven field service in the toughest environments.
Katalogové číslo: (CPSDAM211)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Protecta® anchorage D-ring made from 316 stainless steel; 12 mm fixing.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Tripod with adjustable locking legs, safety chains, top pulley and winch bracket.
Katalogové číslo: (CPSDAM210)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Protecta® Fixed anchorage plate made from stainless steel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: These Protecta® Rebel™ Web self-retracting lifelines provide an economical fall protection solution without compromising on performance or safety. The...
Katalogové číslo: (CPSD1500089)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: The DBI-SALA® adjustable radio and mobile phone holster is specially designed to adjust perfectly to the size of virtually any portable radio, as well...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CPSD1500099)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Tape measure holster.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CPSD2104565)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CPSD1500104)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Single tool harness holster with retractor.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CPSD1500107)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: DBI-SALA® Dual tool belt holster is constructed from a premium heavy-duty ballistic denier fabric and high-density webbing.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CPSD8566691)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: The portable fall arrest post is a durable aluminium construction and specifically designed for use on top of transformers or other types of vertical ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CPSD8000118)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: The DBI-SALA® Confined space HC (high capacity) short reach davit system is constructed of powder-coated aluminium, and features a modular design for ...
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: This pole hoist attaches to a carabiner on the universal bracket to a suitable anchor point, allowing to work in any direction from any angle.
Katalogové číslo: (115-2596)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: The new 3M™ DBI-SALA® Sliding Beam Anchor offers the best of both mobility and reliable fall protection security. Once secured to the beam using the r...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CPSD1500109)
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Dual tool harness holster with two retractors.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom