Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "overaly-prumyslove"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Třídit podle:
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   These unlined overalls are made of Flexothane® Flame fabric consisting of 100% FR polyester knitting with FR PU coating. With high frequency welded se...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   This waterproof and windproof overall is made of Chemflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC/PU coating. The overall is anti-static...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   These water- and windproof overalls are made of Siopor® FR AST, a polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. The fabric is highly breathable, wat...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Lightweight, supple overalls made of Flexothane® Essential fabric consisting of 100% polyester knitting with PU coating. The fabric is water- and wind...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 51
  1  2  3  4  5  6  7  Další