Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (2)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Kapuce venkovní
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  3M
Popis:   Replacement hood, Versaflo™, S-607
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Waterproof and windproof detachable hood made of 100% polyester fabric with FR PU coating. With fixed flame retardant cotton lining for improved prote...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (113-7001)
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Cold store hood that provides protection against temperatures up to −40 °C. Made of thermobonded polyester/cotton fabric with fixed quilted Isosoft li...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  SCOTT SAFETY
Popis:   Zero Hoods help maximise worker efficiency and safety in cold and wet weather conditions by protecting against heat loss through the head; ensuring al...
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   This baclava provides excellent warmth and protection the to head and neck areas. It is made from Modaflame™ knit, an inherently fire resistant yarn o...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   This fleece is essential to any cold store or winter kit. The soft fleece fabric protects the head and face in harsh weather conditions.
Dodavatel:  CENTURION SAFETY PRODUCTS
Popis:   A cold weather system designed to assist you during the autumn through to the coldest winter.
Katalogové číslo: (KWIN100616940)
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Flame-retardant balaclava made of 52% Lenzing FR® and 48% wool.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 8
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT