Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "svetry"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/92/18989692.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Třídit podle:
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Pullover made of invisible rugged molton with w-binding. The soft fabric consists of 48% Polyester, 48% Viloft and 4% elasthane. It provides good ther...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Soft pullover made of 71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane. With decorative seams and a grey finish at cuffs and collar.
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   The comfortable B300 Roma sweatshirt is ideal for work wear or casual weekend wear. Made of 65% polyester and 35% cotton.
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   These sweathshirts are made from a special blend of 65% polyester and 35% cotton with a brushed back for extra warmth and comfort. The fabric provides...
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   This classic style sweatshirt is made of 50% polyester and 50% cotton.
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Sweatshirt made of 80% brushed cotton and 20% polyester. With napped inner.
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Sweatshirt with crew neck, made from 80% cotton and 20% polyester.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 15
  1  2  Další