Tisk…
Glukonát sodný 98-102%, crystals, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: D-glukonát sodný
E754-500GEA 4240 CZK
E754-500G
Glukonát sodný 98-102%, crystals, high purity
Glukonát sodný
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
MW: 218,14 g/mol
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064210
CAS číslo: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/06/2299006.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98 - 102 %
Heavy Metals 0.001 %
Lead 0.001 %
pH (10%, Water) 6.8 - 7.5