Tisk…
Dodecyltrimethylammonium chloride 25% vodný roztok
Varování
MOLE54952018-1LEA 0 CZK
MOLE54952018-1L
Dodecyltrimethylammonium chloride 25% vodný roztok
Dodecyltrimethylammonium chloride
Vzorec: C₁₅H₃₄ClN
MW: 263,89 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041974
CAS číslo: 112-00-5
EINECS: 203-927-0