Tisk…
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% vodný roztok, Millipore®
Dodavatel: Merck Millipore Calbiochem
492018-50EA 5800 CZK
492018-500 492018-50
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% vodný roztok, Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS číslo: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6