Tisk…
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% vodný roztok
Dodavatel: G Bioscienes
DG002EA 14220 CZK
DG002 DG001
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% vodný roztok
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS číslo: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6