Tisk…
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14037.0025EA 4690 CZK
8.14037.9999 8.14037.0025
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol
Vzorec: C₄H₆N₄S
MW: 142,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006078
CAS číslo: 1004-39-3
EINECS: 213-721-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 280 °C
Molar Mass 142.17 g/mol