Tisk…
Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
DG026EA 88240 CZK
DG026
Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
Vzorec: C₄₂H₇₅N₃O₁₅
MW: 862,05 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00161482
CAS číslo: 86303-23-3