Tisk…
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Dodavatel: G Bioscienes
Nebezpečí
DG023EA 9380 CZK
DG023
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Vzorec: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082541
CAS číslo: 86303-22-2