Tisk…

(4-Methoxyphenyl)acetyl chloride 98%

Nebezpečí

ACRO368930100EA 2030 CZK
ACRO368930100 ACRO368930020
(4-Methoxyphenyl)acetyl chloride 98%
(4-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Bod varu: 143 °C (10 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075474
CAS číslo: 4693-91-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR