Tisk…
Mitomycin C
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A2190.0002EA 2970 CZK
A2190.0002
Mitomycin C
Mitomycin C
Vzorec: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334,33 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078109
CAS číslo: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II