Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL140406-100GEA 0 CZK
SIAL140406-100G SIAL140406-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂·0.5H₂O
CAS číslo: 207226-32-2
EINECS: 216-592-0