Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Taška přepravní
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/95/18944995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (BRDY050979)
Blocked
Dodavatel:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Nylon pouch with attachment loop on back.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BRDY051172)
Dodavatel:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Pouches for lockout devices with loops for hanging on belt.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BRDY099162)
Dodavatel:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   These duffle bags are made of 600 denier polyester that are used for lock out kits.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BRDY806200)
Dodavatel:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Lockout satchel is made from 1000 denier red cordura nylon with a 95 cm shoulder strap.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (113-6941)
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   Medium size travel bag
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PRTWB901BKR)
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   The bag made of highly durable 600D polyester fabric with a side zip pocket for stacking boots or helmet.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PRTWB905YER)
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   This polyester backpack is ideal for workers, cyclists or school children who use highly reflective accessories to make them more visible to motorists...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Material pouch, Materiál: Leather, Material pouch, black
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další