Tisk…
Chladničky farmaceutické, MKv a MKUv dle DIN 58345
Dodavatel: Liebherr
472-0123EA 58990 CZK
472-0123 472-0121 471-1053 471-1054
Chladničky farmaceutické, MKv a MKUv dle DIN 58345
Chladničky
Tyto farmaceutické chladničky jsou specificky navržené pro bezpečné skladování farmaceutických povrchů ve shodě s DIN 58345. Poskytují maximální skladovací prostor na ploše 60 cm a podstavné modely jsou pouze 820 mm vysoké (MKUv), tudíž pasují téměř pod každý pult.
  • elektronický systém řízení teploty s teplotními přírustky 0,1 °C
  • akustické a vizuální alarmy pro otevřené dveře a teplotu (nastavitelné uživatelem)
  • rozhraní RS485 a beznapěťový kontakt pro centrální monitoring
  • zaměnitelné samozamykací dveře se zámkem
  • vnitřní stropní svítidlo se spínačem na modelech se skleněnými dveřmi
  • použité chladivo je uhlovodík R 600a
Systém nuceného chlazení vzduchem ve spojení s přesným elektronickým regulátorem zajišťuje vysokou teplotní konzistenci a jednotnou teplotní distribuci. Ovladač Comfort ukládá minimální a maximální vnitřní teploty, poslední tři teplotní alarmy, dohromady s časem, datem a průběhem trvání alarmu. Digitální displej udává přesnou teplotu a provozní stav. Sekundární bezpečnostní termostat chrání obsah před teplotami pod +2 °C. Indikace výpadku napájení navíc signalizuje akustický a vizuální signál nejméně 12 hodin bezprostředně po výpadku napájení (poplach může být vypnut okamžitě).
Vnitřek je bílý, bezešvý plastový se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Roštové police s malou roztečí zamezují převracení položek, rošty lze vyjmout při otevření dveří na 90°.
Možnosti:: Nohy s nastavitelnou výškou pro modely MKv 3910 a MKv 3913; stohovací sada a sada válečků pro modely MKUv 1610 a MKUv 1613. Předvrtaný otvor pro průchodku je navržen pro přijetí sondy PT100 nebo podobné sondy.
Teplotní rozsah: +3 až +8 °C