Sodium bis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L08779.APEA
8270
CZK
L08779.AP
L08779.AE
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec:
C₆H₁₈NNaSi₂ MW: 183,38 g/mol Hustota: 0,904 Bod vzplanutí: –17 °C (1 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009835 CAS číslo: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 2924 ADR: 3,II |