Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL95254-10ML-FEA
4700
CZK
SIAL95254-10ML-F
SIAL95254-50ML-F
Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-bromoethyl)ether
Vzorec:
C₄H₈Br₂O MW: 231,93 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039196 CAS číslo: 5414-19-7 EINECS: 226-504-2 UN: 2810 ADR: 6.1,II |