Tisk…
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride 95% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO109530050EA 1450 CZK
ACRO109530050 ACRO109530250
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride 95% tech.
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec: C₁₉H₁₇Cl₂P
MW: 347,2180 g/mol
Bod tání: 258…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011867
CAS číslo: 5293-84-5
EINECS: 226-139-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 264 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥94 %
Barium (Ba) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤2000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm
Titrable base ≤0.008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %